Läs mer
6-Iodo-nicotinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Iodo-nicotinic Acid |
| CAS | 13054-02-9 |
| Molekylformel | C6 H4 I N O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4INO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(I)nc1 |
| IUPAC-namn | 6-iodopyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.006 |
| Formel vikt | 248.929 |