Läs mer
6-Iodoacetamidotetramethyl Rhodamine, (Technical grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Iodoacetamidotetramethylrhodamine |
| CAS | 159435-00-4 |
| Molekylformel | C26 H24 I N3 O4 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H24IN3O4/c1-29(2)16-6-9-19-22(12-16)33-23-13-17(30(3)4)7-10-20(23)26(19)21-11-15(28-24(31)14-27)5-8-18(21)25(32)34-26/h5-13H,14H2,1-4H3,(H,28,31) |
| LEDER | CN(C)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24OC(=O)c5ccc(NC(=O)CI)cc45)N(C)C)c1 |
| IUPAC-namn | N-[3',6'-bis(dimethylamino)-1-oxospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-5-yl]-2-iodoacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 569.39 |
| Formel vikt | 569.0811 |