Läs mer
6-jodoquinazolin-4-ett, TRC
Produktkod. 30400017
Change view
Kvantitet:
2.5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30400017 25 g -
30391237 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30400017 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI71958025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16064-08-7
Molekylformel C8H5IN2O
Molekylvikt (g/mol) 272.05
Synonym 6-Iodo-4(3H)-quinazolinone, 6-Iodo-4(1H)-quinazolinone, 6-Iodo-4-quinazolinol, 6-Iodo-1H-quinazolin-4-one, 6-Iodo-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 6-Iodo-3H-quinazolin-4-one, 6-Iodo-4(3H)-quinazolinone, 6-Iodo-4-quinazolone, 6-Iodoquinazolin-4-ol
LEDER Ic1ccc2NC=NC(=O)c2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Iodoquinazolin-4-one
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H5IN2O/c9-5-1-2-7-6(3-5)8(12)11-4-10-7/h1-4H,(H,10,11,12)
Formel vikt 271.9447