Läs mer
6-Isocyanatokroman, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10799015
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10799015 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10031534 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10799015 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC32806CB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1002727-87-8
Molekylformel C10H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 175.187
MDL-nummer MFCD12198109
InChI-nyckel YNAWMZLOWDUDQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-isocyanatochroman, 6-isocyanato-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran, chroman-6-isocyanate
PubChem CID 43811033
IUPAC-namn 6-isocyanato-3,4-dihydro-2H-kromen
LEDER C1CC2=C(C=CC(=C2)N=C=O)OC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Isocyanatochroman
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 175.19
Procent renhet 97%