Läs mer
6-Isopropyl-2-decahydronaphthalenol (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Isopropyl-2-decahydronaphthalenol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24O/c1-9(2)10-3-4-12-8-13(14)6-5-11(12)7-10/h9-14H,3-8H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 196.1827 |