missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Isopropyl indole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Isopropyl indole |
| CAS | 32996-24-0 |
| Molekylformel | C11H13N |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N/c1-8(2)10-4-3-9-5-6-12-11(9)7-10/h3-8,12H,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)c1ccc2cc[nH]c2c1 |
| IUPAC-namn | 6-propan-2-yl-1H-indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.22 |
| Formel vikt | 159.1048 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?