missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Isopropyloxy-2H-pyran-3(6H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Isopropyloxy-2H-pyran-3(6H)-one |
| CAS | 71443-27-1 |
| Molekylformel | C8H12O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 6-(1-Methylethoxy)-2H-pyran-3(6H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O3/c1-6(2)11-8-4-3-7(9)5-10-8/h3-4,6,8H,5H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)OC1OCC(=O)C=C1 |
| IUPAC-namn | 2-propan-2-yloxy-2H-pyran-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.18 |
| Formel vikt | 156.0786 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?