Läs mer
6-Isopropyloxy-dihydro-2H-pyran-3(4H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Isopropyloxy-dihydro-2H-pyran-3(4H)-one |
| CAS | 65712-89-2 |
| Molekylformel | C8H14O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Dihydro-6-(1-methylethoxy)-2H-pyran-3(4H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O3/c1-6(2)11-8-4-3-7(9)5-10-8/h6,8H,3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)OC1CCC(=O)CO1 |
| IUPAC-namn | 6-propan-2-yloxyoxan-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.19 |
| Formel vikt | 158.0943 |