Läs mer
Invitrogen™ 6-JOE, SE (6-karboxi-4',5'-diklor-2',7'-dimetoxifluorescein, succinimidylester)
Produktkod. 11550156
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11550156 5 mg 5mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11550156 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C6171MP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
6-JOE, SE (6-karboxi-4',5'-diklor-2',7'-dimetoxifluorescein, succinimidylester)
Denna enskilda isomerpreparation av det aminreaktiva färgämnet 6-JOE, SE har fluorescensegenskaper som är rödförskjutna jämfört med fluorescein (excitation/emission är 522/550 nm) och är en av de traditionella fluoroforerna som används vid automatiserad DNA-sekvensering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 mg
Produkttyp 6-JOE SE
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Kemisk reaktivitet Amin
Frakt skick Rumstemperatur
Reaktiv del Aktiv ester, succinimidylester
Etikett eller färgämne JOE
Etiketttyp Klassiska färgämnen
Emission 550
Excitation 522