missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6-Keto 17Beta-Estradiol, TRC

Produktkod. 30134201
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134201 100 mg
30138634 25 mg
30040683 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134201 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK188740100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 571-92-6
Molekylformel C18 H22 O3
Molekylvikt (g/mol) 286.37
Synonym 6-Ketoestradiol
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S,17S)-3,17-dihydroxy-13-methyl-8,9,11,12,14,15,16,17-octahydro-7H-cyclopenta[a]phenanthren-6-one
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6-Ketoestradiol
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H22O3/c1-18-7-6-12-11-3-2-10(19)8-14(11)16(20)9-13(12)15(18)4-5-17(18)21/h2-3,8,12-13,15,17,19,21H,4-7,9H2,1H3/t12-,13-,15+,17+,18+/m1/s1
Formel vikt 286.1569
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.