Läs mer
6-Keto Cholestanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Ketocholestanol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-16-25(29)24-15-19(28)11-13-27(24,5)23(20)12-14-26(21,22)4/h17-24,28H,6-16H2,1-5H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23+,24-,26-,27-/m1/s1 |
| Formel vikt | 402.3498 |
| Procent renhet | >95% |