Läs mer
6-Keto Cyproterone Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Keto Cyproterone Acetate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30O5/c1-12(25)24(29-13(2)26)8-6-16-14-10-21(28)19-11-20(27)15-9-18(15)23(19,4)17(14)5-7-22(16,24)3/h11,14-18H,5-10H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17-,18-,22-,23-,24-/m0/s1 |
| Formel vikt | 398.2093 |
| Procent renhet | >95% |