Läs mer
6-Keto-gestodene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Keto-gestodene |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24O3/c1-3-20-9-7-15-14-6-5-13(22)11-17(14)19(23)12-16(15)18(20)8-10-21(20,24)4-2/h2,8,10-11,14-16,18,24H,3,5-7,9,12H2,1H3/t14-,15-,16-,18+,20+,21+/m1/s1 |
| Formel vikt | 324.1725 |