missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6-Ketoestradiol, Mikromol™

Produktkod. 18050670
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18050670 100 mg
18001110 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18050670 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0300.08
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.

6-Ketoestradiol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6-Ketoestradiol
CAS 571-92-6
Analyt- eller komponentnamn 6-Ketoestradiol
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C18 H22 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 6-Ketoestradiol, Estradiol Related Compound C
InChI formel InChI=1S/C18H22O3/c1-18-7-6-12-11-3-2-10(19)8-14(11)16(20)9-13(12)15(18)4-5-17(18)21/h2-3,8,12-13,15,17,19,21H,4-7,9H2,1H3/t12-,13-,15+,17+,18+/m1/s1
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S,17S)-3,17-dihydroxy-13-metyl-8,9,11,12,14,15,16,17-oktahydro-7H-cyklopenta[a]fenanthren-6-one
Molekylvikt (g/mol) 286.37
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 286,1569 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.