Läs mer
6-Ketoprogesterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Ketoprogesterone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O3/c1-12(22)15-4-5-16-14-11-19(24)18-10-13(23)6-8-21(18,3)17(14)7-9-20(15,16)2/h10,14-17H,4-9,11H2,1-3H3/t14-,15+,16-,17-,20+,21+/m0/s1 |
| Formel vikt | 328.2038 |
| Procent renhet | >95% |