Läs mer
6-(L-1,2,3-Trihydroxybutyl)-pterin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(L-1,2,3-Trihydroxybutyl)pterin |
| CAS | 13392-24-0 |
| Molekylformel | C10 H13 N5 O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-Amino-6-((1S,2S,3S)-1,2,3-trihydroxybutyl)pteridin-4(1H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O4/c1-3(16)6(17)7(18)4-2-12-8-5(13-4)9(19)15-10(11)14-8/h2-3,6-7,16-18H,1H3,(H3,11,12,14,15,19) |
| LEDER | CC(O)C(O)C(O)c1cnc2NC(=NC(=O)c2n1)N |
| IUPAC-namn | 2-amino-6-(1,2,3-trihydroxybutyl)-1H-pteridin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.24 |
| Formel vikt | 267.0968 |