Läs mer
6-Maleimido-1-hexanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Maleimido-1-hexanol |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO3/c12-8-4-2-1-3-7-11-9(13)5-6-10(11)14/h5-6,12H,1-4,7-8H2 |
| Formel vikt | 197.1052 |