Läs mer
6-maleimidokapronsyrahydrazid, trifluorättiksyrasalt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Maleimidocaproic Acid Hydrazide, Trifluoroacetic Acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3O3.C2HF3O2/c11-12-8(14)4-2-1-3-7-13-9(15)5-6-10(13)16;3-2(4,5)1(6)7/h5-6H,1-4,7,11H2,(H,12,14);(H,6,7) |
| Formel vikt | 339.1042 |