missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Maleimidocaproic Acid Sulfo-N-Succinimidyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Maleimidocaproic Acid Sulfo-N-Succinimidyl Ester |
| CAS | 215312-86-0 |
| Molekylformel | C14 H16 N2 O9 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O9S/c17-10-5-6-11(18)15(10)7-3-1-2-4-13(20)25-16-12(19)8-9(14(16)21)26(22,23)24/h5-6,9H,1-4,7-8H2,(H,22,23,24) |
| LEDER | OS(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCCCCN2C(=O)C=CC2=O)C1=O |
| IUPAC-namn | 1-[6-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)hexanoyloxy]-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 388.35 |
| Formel vikt | 388.0577 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?