Läs mer
6-Maleimidohexansyra, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15462677
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15462677 5 g 5g
15472677 25 g 25g
15482677 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15462677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046384.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55750-53-3 | C10H13NO4 | 211.217 g/mol
6-Maleimidohexansyra används som en sond för att introducera maleimidgrupper i biomolekyler och aktiva farmaceutiska ingredienser. Vidare används den med N-hydroxisuccinimidester som ett bifunktionellt tvärbindningsreagens. Utöver detta fungerar det som en sond för tiolgrupper i membranproteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55750-53-3
Molekylformel C10H13NO4
Molekylvikt (g/mol) 211.217
MDL-nummer MFCD00043140
InChI-nyckel WOJKKJKETHYEAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-maleimidocaproic acid, 6-maleimidohexanoic acid, 6-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl hexanoic acid, 6-maleimidocaproicacid, 1h-pyrrole-1-hexanoic acid, 2,5-dihydro-2,5-dioxo, maleimide-ch2 5-cooh, n-maleoyl-6-aminocaproic acid, n-maleoyl-6-aminohexanoic acid, 1h-pyrrole-1-hexanoicacid, 2,5-dihydro-2,5-dioxo, 6-2,5-dioxopyrrol-1-yl hexanoic acid
PubChem CID 573683
IUPAC-namn 6-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)hexansyra
LEDER C1=CC(=O)N(C1=O)CCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Maleimidohexanoic acid
Färg Vitt till gult
Kvantitet 5 g
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol,ethanol,dimethyl sulfoxide. Insoluble in ether.
Formel vikt 211.22
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Maleimidohexanoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc oxalate dihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.