Läs mer
6-Mercapto-1-hexanol, TRC
Produktkod. 30481440
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30481440 1 g -
30476874 5 g -
30476463 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30481440 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2541001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1633-78-9
Molekylformel C6H14OS
Molekylvikt (g/mol) 134.24
Synonym 1-Mercapto-6-hexanol, 6-Hydroxy-1-hexanethiol, 6-Hydroxyhexyl Mercaptan, 6-Mercaptohexanol, Mercaptohexanol
IUPAC-namn 6-sulfanylhexan-1-ol
LEDER OCCCCCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Mercapto-1-hexanol
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H14OS/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
Formel vikt 134.0765