Läs mer
6-Mercaptopurine-13C2,15N (major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Mercaptopurine-13C2,15N |
| CAS | 1190008-04-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C313C2H4N315NS |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,9-Dihydro-6H-purine-13C2,15N-6-thione |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N4S/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)/i1+1,4+1,6+1 |
| LEDER | SC1=C2[15N]=[13CH]N[13C]2=NC=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.16 |
| Formel vikt | 155.0194 |
| Visa mer |