Läs mer
6-Mercaptopurine Disulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Mercaptopurine Disulfide |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6N8S2/c1-11-5-7(13-1)15-3-17-9(5)19-20-10-6-8(14-2-12-6)16-4-18-10/h1-4H,(H,11,13,15,17)(H,12,14,16,18) |
| Formel vikt | 302.0157 |