Läs mer
6-Mercaptopurine hydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16481686
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16481686 500 mg
16461957 50 mg
16436276 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16481686 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13677A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress 6-Mercaptopurine hydrate (Mercaptopurine hydrate; 6-MP hydrate) is a purine analogue which acts as an antagonist of the endogenous purines and has been widely used as antileukemic agent and immunosuppressive drug.
6-Mercaptopurine hydrate (Mercaptopurine hydrate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Mercaptopurine hydrate
Fysisk form Solid
CAS 6112-76-1
Färg Yellow
Kvantitet 500 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H6N4OS
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Mercaptopurine hydrate 6-MP hydrate
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (293.79 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER S=C1NC=NC2=C1NC=N2.O
Molekylvikt (g/mol) 170.19
Formel vikt 170.19
Procent renhet 98.61%