Läs mer
6-Mercaptopurine, MedChemExpress
Beskrivning
6-Mercaptopurine is a purine analogue which acts as an antagonist of the endogenous purines and has been widely used as antileukemic agent and immunosuppressive drug.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Mercaptopurine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 50-44-2 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 500 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C5H4N4S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Mercaptopurine 6-MP |
| Löslighetsinformation | DMSO : 35.71 mg/mL (234.66 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |