Läs mer
6-Mercaptopurine monohydrate, 98%
Produktkod. 11474853
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474853 1 g 1g
11484853 5 g 5g
11494853 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474853 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12197.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6112-76-1 | C5H6N4OS | 170.19 g/mol
6-Mercaptopurine är ett allmänt använt antileukemiskt medel som hämmar de novopurinsyntes genom inkorporering av tiopurinmetyltransferasmetaboliter i DNA och RNA. Det är också ett antitumörmedel och inducerar apoptos.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-Mercaptopurine är ett allmänt använt antileukemiskt medel som hämmar de novopurinsyntes genom inkorporering av tiopurinmetyltransferasmetaboliter i DNA och RNA. Det är också ett antitumörmedel och inducerar apoptos.
Löslighet
Löslig i utspädda lösningar av alkalihydroxider, varm alkohol och 1 N NaOH (50 mg/ml). Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6112-76-1
Molekylformel C5H6N4OS
Molekylvikt (g/mol) 170.19
MDL-nummer MFCD03854445,MFCD01461928
InChI-nyckel WFFQYWAAEWLHJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-mercaptopurine monohydrate, 6-mercaptopurine hydrate, mercaptopurine monohydrate, mercaptopurine hydrate, 6h-purine-6-thione, 1,7-dihydro-, monohydrate, 6,7-dihydro-3h-purine-6-thione hydrate, purine-6-thiol monohydrate, 1,7-dihydro-6h-purine-6-thione monohydrate, purine-6-thiol, monohydrate, unii-e7wed276i5
PubChem CID 2724350
ChEBI CHEBI:31822
IUPAC-namn 3,7-dihydropurin-6-tion;hydrat
LEDER O.S=C1N=CNC2=C1NC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Mercaptopurine monohydrate
Smältpunkt ∼315°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 4012091
Merck Index 14,5871
Löslighetsinformation Soluble in dilute solutions of alkali hydroxides,hot alcohol,and 1 N NaOH (50mg/ml). Insoluble in water.
Formel vikt 170.19 (152.17 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.