Läs mer
6-Mercaptopurine Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Mercaptopurine monohydrate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N4S.H2O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5;/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10);1H2 |
| Formel vikt | 170.0262 |
| Procent renhet | >95% |