Läs mer
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, TRC
Produktkod. 30481983
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481983 1 g
30473819 250 mg
30476114 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30481983 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2686751G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42923-77-3
Molekylformel C10H13NO
Molekylvikt (g/mol) 163.22
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydro-6-methoxyisoquinoline, 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
IUPAC-namn 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
LEDER COC1=CC=C(CNCC2)C2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H13NO/c1-12-10-3-2-9-7-11-5-4-8(9)6-10/h2-3,6,11H,4-5,7H2,1H3
Formel vikt 163.1