Läs mer
6-metoxi-1,2,3,4-tetrahydroquinolin, 97 %
Produktkod. 15479428
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15479428 250 mg 250mg
15459428 1 g 1g
15469428 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15479428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63002.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 120-15-0 | C10H13NO | 163,22 g/mol
1,2,3,4-Tetrahydro-6-metoxikinolin används som kemiska reagenser, organiska mellanprodukter, finkemikalier, farmaceutisk forskning och utveckling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,2,3,4-Tetrahydro-6-metoxikinolin används som kemiska reagenser, organiska intermediärer, finkemikalier, farmaceutisk forskning och utveckling.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-15-0
Molekylformel C10H13NO
Molekylvikt (g/mol) 163.22
MDL-nummer MFCD00090494
InChI-nyckel FRXSZNDVFUDTIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym thallin, thalline, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, 6-methoxytetrahydroquinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methoxy, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methoxyquinoline, methyl 1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolyl ether, quinoline l,2,3,4-tetrahydro-6-methoxy, wln: t66 bmt & j ho1, 1,3,4-tetrahydro-6-methoxyquinoline
PubChem CID 67113
IUPAC-namn 6-metoxi-1,2,3,4-tetrahydrokinolin
LEDER COC1=CC2=C(C=C1)NCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Smältpunkt 34 °C till 37 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 163.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.