Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methoxy-1-indanone |
| Smältpunkt | 107.0°C to 111.0°C |
| Färg | White to Yellow |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97.5% min. (HPLC) |
| Förpackning | Glass bottle |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethyl acetate,methylene dichloride |
| Formel vikt | 162.19 |
| Procent renhet | 98% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 6-Methoxy-1-indanone
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.