Läs mer
6-metoxi-1-indanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11362787
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11362787 5 g 5g
11352787 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15819.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13623-25-1 | Molekylformel: C10H10O2 | Molekylvikt: 162,19 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13623-25-1
Molekylformel C10H10O2
Molekylvikt (g/mol) 162.19
MDL-nummer MFCD00021232
InChI-nyckel UJGDLLGKMWVCPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxy-1-indanone, 6-methoxy-1h-indanone, 6-methoxy-indan-1-one, 6-methoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 6-methoxyindan-1-one, 2,3-dihydro-6-methoxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-6-methoxy, 6-methoxyindanone, 6-methoxy indanone, 6-methoxy-1-indanon
PubChem CID 334036
IUPAC-namn 6-metoxi-2,3-dihydroinden-1-on
LEDER COC1=CC=C2CCC(=O)C2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methoxy-1-indanone
Smältpunkt 104 °C till 109 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1238602
Formel vikt 162.19
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.