Läs mer
6-Methoxy-1-Indanone, TRC
Produktkod. 30474311
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30474311 10 g
1 options
Produktkod. 30474311 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26269510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methoxy-1-indanone
CAS 13623-25-1
Molekylformel C10 H10 O2
Kvantitet 10 g
Synonym 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-6-methoxy-, 1-Indanone, 6-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-inden-1-one, 2,3-Dihydro-6-methoxyinden-1-one, 6-Methoxy-1-indanone, 6-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 6-Methoxyindane-1-one, NSC 338231
InChI formel InChI=1S/C10H10O2/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)9(7)6-8/h2,4,6H,3,5H2,1H3
LEDER COc1ccc2CCC(=O)c2c1
IUPAC-namn 6-metoxi-2,3-dihydroinden-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 162.19
Formel vikt 162.0681