Läs mer
6-metoxi-1-tetralon, 99 %
Produktkod. 11478536
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478536 100 g 100g
11458536 5 g 5g
11468536 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478536 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15967.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 1078-19-9 | C11H12O2 | 176,215 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1078-19-9
Molekylformel C11H12O2
Molekylvikt (g/mol) 176.215
MDL-nummer MFCD00001695
InChI-nyckel MNALUTYMBUBKNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxy-1-tetralone, 6-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6-methoxytetralone, 6-methoxy-alpha-tetralone, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxy, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-methoxy-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 6-methoxytetralin-1-one, 3,4-dihydro-6-methoxy-1 2h-naphthalenone, 6-methoxy-.alpha.-tetralone
PubChem CID 14112
IUPAC-namn 6-metoxi-3,4-dihydro-2H-naftalen-1-on
LEDER COC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methoxy-1-tetralone
Smältpunkt 77 °C till 80 °C
Kokpunkt 171 °C (11 mmHg)
Kvantitet 100 g
Beilstein 972739
Merck Index 14,6000
Formel vikt 176.22
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.