Läs mer
6-metoxi-1-tetralon, TRC
Produktkod. 30472444
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30472444 25 g
1 options
Produktkod. 30472444 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26869025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methoxy-1-tetralone
CAS 1078-19-9
Molekylformel C11H12O2
Kvantitet 25 g
Synonym 3,4-Dihydro-6-methoxy-1(2H)-naphthalenone, 1,2,3,4-Tetrahydro-6-methoxy-1-naphthalenone, 1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydro-6-methoxynaphthalene, 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-Methoxy-1-oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 6-Methoxy-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 6-Methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one, 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalene-1(2H)-one, 6-Methoxy-α-tetralone, NSC 41700
InChI formel InChI=1S/C11H12O2/c1-13-9-5-6-10-8(7-9)3-2-4-11(10)12/h5-7H,2-4H2,1H3
LEDER COc1ccc2C(=O)CCCc2c1
Molekylvikt (g/mol) 176.21
Formel vikt 176.0837