missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-methoxy-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-methoxy-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylic Acid |
| CAS | 62956-62-1 |
| Molekylformel | C11H12O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O3/c1-14-8-4-2-7-3-5-9(11(12)13)10(7)6-8/h2,4,6,9H,3,5H2,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | COc1ccc2CCC(C(=O)O)c2c1 |
| IUPAC-namn | 6-methoxy-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.21 |
| Formel vikt | 192.0786 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?