missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene, Mikromol™

Produktkod. 30050241
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050241 100 mg
30050205 25 mg
30460575 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050241 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0738.07

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene
CAS 63675-74-1
Analyt- eller komponentnamn 6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H14 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Benzo[b]thiophene, 6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-, 2-(4-Methoxyphenyl)-6-methoxybenzo[b]thiophene, 6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene
InChI formel InChI=1S/C16H14O2S/c1-17-13-6-3-11(4-7-13)15-9-12-5-8-14(18-2)10-16(12)19-15/h3-10H,1-2H3
LEDER COc1ccc(cc1)c2cc3ccc(OC)cc3s2
IUPAC-namn 6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-1-benzothiophene
Molekylvikt (g/mol) 270.35
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 270.0715 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.