Läs mer
6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene |
| CAS | 63675-74-1 |
| Molekylformel | C16 H14 O2 S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Benzo[b]thiophene, 6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-, 2-(4-Methoxyphenyl)-6-methoxybenzo[b]thiophene, 6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O2S/c1-17-13-6-3-11(4-7-13)15-9-12-5-8-14(18-2)10-16(12)19-15/h3-10H,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1)c2cc3ccc(OC)cc3s2 |
| IUPAC-namn | 6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-1-benzothiophene |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.35 |
| Formel vikt | 270.0715 |