Läs mer
6'-metoxi-2'-acetonafton (Naproxen förorening L), TRC
Produktkod. 30133889
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133889 10 g
17972075 1 g
17940825 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133889 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26080510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3900-45-6
Molekylformel C13 H12 O2
Molekylvikt (g/mol) 200.233
Synonym 1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanone, Naproxen Imp. L (EP), Acetylnerolin
IUPAC-namn 1-(6-metoxinafhalen-2-yl)etanon
LEDER COc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetylnerolin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C13H12O2/c1-9(14)10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10/h3-8H,1-2H3
Formel vikt 200.084
Procent renhet >95%