Läs mer
6-Methoxy-2-methylbenzo[d]thiazole, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30968425
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30968425 1 g 1g
30963727 250 mg 250mg
30966233 5 g 5g
30952265 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30968425 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1094841g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methoxy-2-methylbenzo[d]thiazole
CAS 2941-72-2
Molekylformel C9H9NOS
MDL-nummer MFCD00005795
Kvantitet 1 g
LEDER CC1=NC2=CC=C(OC)C=C2S1
Molekylvikt (g/mol) 179.24
Procent renhet 98%