Läs mer
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole, 97%
Produktkod. 15425147
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15425147 1 g 1g
15435147 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15425147 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32425.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2941-72-2 | C9H9NOS | 179.237 g/mol
6-metoxi-2-metylbensotiazol användes som en inhibitor av arylkolvätehydroxylas (PB/AHH) och aminopyrin-N-demetylas (ADPM) i levermikrosomer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 6-metoxi-2-metylbensotiazol användes som en
inhibitor av arylkolvätehydroxylas (PB/AHH) och aminopyrin-N-demetylas (ADPM) i levermikrosomer.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Håll borta starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2941-72-2
Molekylformel C9H9NOS
Molekylvikt (g/mol) 179.237
MDL-nummer MFCD00005795
InChI-nyckel DYHLJSUORLPGNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxy-2-methylbenzo d thiazole, 6-methoxy-2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 6-methoxy-2-methyl, 2-methyl-6-methoxybenzothiazole, 6-methoxy-2-methyl-benzothiazole, benzothiazole,6-methoxy-2-methyl, 6-methoxy-2-methylbenzothiazol, #, benzothiazole, 6-methoxy-2-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 76254
IUPAC-namn 6-metoxi-2-metyl-l,3-bensotiazol
LEDER CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methoxy-2-methylbenzothiazole
Densitet 1.204
Flampunkt 109°C (228°F)
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 179.24
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.