Läs mer
6-metoxi-2-metylkinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11495816
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495816 1 g 1g
11405826 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11495816 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22199.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1078-28-0 | C11H11NO | 173.215 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1078-28-0
Molekylformel C11H11NO
Molekylvikt (g/mol) 173.215
MDL-nummer MFCD00006761
InChI-nyckel NAGJQQFMJKMXJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxyquinaldine, 2-methyl-6-methoxyquinoline, quinoline, 6-methoxy-2-methyl, quinaldine, 6-methoxy, 6-methoxy-2-methyl-quinoline, quinoline,6-methoxy-2-methyl, pubchem5910, acmc-2098xp, 2-methy-6-methoxyquinolinel
PubChem CID 70648
IUPAC-namn 6-metoxi-2-metylkinolin
LEDER CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methoxy-2-methylquinoline
Smältpunkt 62°C to 66°C
Densitet 0.973
Flampunkt 47°C (117°F)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 173.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.