Läs mer
6-Methoxy-2-naphthaldehyde, 99%
Produktkod. 11456816
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456816 5 g 5g
11466816 25 g 25g
11476816 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11456816 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23943.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3453-33-6 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
6-metoxi-2-naftaldehyd används som ett diagnostiskt reagens i tumörstudier som involverar aldehyddehydrogenasenzymer. Dessutom används det i organiska syntesreaktioner som bildar fluorescerande substrat för hämningsstudier relaterade till hypertoni och vaskulär inflammation. Det används också som mellanprodukt av Nabumetone.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-metoxi-2-naftaldehyd används som ett diagnostiskt reagens i tumörstudier som involverar aldehyddehydrogenasenzymer. Dessutom används det i organiska syntesreaktioner som bildar fluorescerande substrat för hämningsstudier relaterade till hypertoni och vaskulär inflammation. Det används också som mellanprodukt av Nabumetone.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Den är känslig för luft. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3453-33-6
Molekylformel C12H10O2
Molekylvikt (g/mol) 186.21
MDL-nummer MFCD00081152
InChI-nyckel VZBLASFLFFMMCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxy-2-naphthaldehyde, 6-methoxy-2-naphthalaldehyde, unii-9244l5l5zy, 6-methoxy-naphthalene-2-carbaldehyde, 2-naphthalenecarboxaldehyde, 6-methoxy, pubchem13704, acmc-1ah4r, 6-methoxy-2-napthaldehyde, dsstox_cid_31510, dsstox_rid_97395
PubChem CID 76991
IUPAC-namn 6-metoxinaftalen-2-karbaldehyd
LEDER COC1=CC=C2C=C(C=O)C=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methoxy-2-naphthaldehyde
Smältpunkt 80°C to 82°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1945989
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 186.21
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.