missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Methoxy-2-naphthaleneacetic Acid-d3 (Desmethyl Naproxen-d3), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmethyl Naproxen-d3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O3/c1-16-12-5-4-10-6-9(7-13(14)15)2-3-11(10)8-12/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,14,15)/i1D3 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?