missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6-Methoxy-2-naphthaleneacetic Acid-d3 (Desmethyl Naproxen-d3), TRC

Produktkod. 30471371
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30471371 10 mg
30466163 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30471371 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26469710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1189427-82-4
Molekylformel C13H9D3O3
Molekylvikt (g/mol) 219.25
Synonym 2-(6-Methoxy-d3-2-naphthyl)acetic Acid, 6-Methoxy-d3-2-naphthylacetic Acid, 6-MNA-d3, BRL 10720-d3, Desmethyl Naproxen-d3
LEDER O=C(O)CC1=CC2=C(C=C1)C=C(OC([2H])([2H])[2H])C=C2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Desmethyl Naproxen-d3
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H12O3/c1-16-12-5-4-10-6-9(7-13(14)15)2-3-11(10)8-12/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,14,15)/i1D3
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.