Läs mer
6-Methoxy-2-naphthaleneacetic Acid (Desmethyl Naproxen), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Demethylnaproxen |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O3/c1-16-12-5-4-10-6-9(7-13(14)15)2-3-11(10)8-12/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,14,15) |
| Formel vikt | 216.0786 |
| Procent renhet | >95% |