missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6-Methoxy-2-naphthaleneacetic Acid (Desmethyl Naproxen), TRC

Produktkod. 18063550
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18063550 10 mg
18011850 100 mg
18010070 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18063550 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26469510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 23981-47-7
Molekylformel C13 H12 O3
Molekylvikt (g/mol) 216.23
Synonym 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-, 6-Methoxy-2-naphthaleneacetic acid, 2-(2-Methoxynaphthalen-6-yl)acetic acid, 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)acetic acid, 6-Methoxy-2-naphthylacetic acid, BRL 10720, (6-Methoxy-2-naphthyl)acetic acid, (6-Methoxynaphthalen-2-yl)acetic acid, α-Demethylnaproxen, Naproxen Imp. I (EP)
IUPAC-namn 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)acetic acid
LEDER COc1ccc2cc(CC(=O)O)ccc2c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material alpha-Demethylnaproxen
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H12O3/c1-16-12-5-4-10-6-9(7-13(14)15)2-3-11(10)8-12/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,14,15)
Formel vikt 216.0786
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.