Läs mer
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid, 97%
Produktkod. 10041494 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10041494 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10041494 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399860050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 156641-98-4 | C11H11BO3 | 202.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
CAS 156641-98-4
Smältpunkt >295°C
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C11H11BO3
MDL-nummer MFCD03093087
Kvantitet 5 g
Synonym 6-methoxy-2-naphthaleneboronic acid, 6-methoxynaphthalen-2-yl boronic acid, 6-methoxy-2-naphthylboronic acid, 6-methoxynaphthalene-2-boronic acid, 6-methoxy-2-naphthyl boronic acid, 2-methoxynaphthalene-6-boronic acid, boronic acid, 6-methoxy-2-naphthalenyl, 6-methoxy-2-naphthalenyl boronic acid, acmc-209deh, ksc489k9r
Löslighetsinformation Solubility in water: ca 2.5%
InChI-nyckel GZFAVYWCPSMLCM-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC2=CC=C(C=C2C=C1)B(O)O
IUPAC-namn (6-methoxynaphthalen-2-yl)boronic acid
Molekylvikt (g/mol) 202.02
PubChem CID 4641692
Formel vikt 202.04
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.