Läs mer
6-metoxi-2-naftalenkarboxaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methoxy-2-naphthalenecarboxaldehyde |
| CAS | 3453-33-6 |
| Molekylformel | C12H10O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Methoxy-6-naphthalenecarboxaldehyde, 6-Methoxy-2-naphthaldehyde, 6-Methoxy-2-naphthalenecarboxaldehyde, MONAL 62 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O2/c1-14-12-5-4-10-6-9(8-13)2-3-11(10)7-12/h2-8H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc2cc(C=O)ccc2c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.21 |
| Formel vikt | 186.0681 |