Läs mer
6-metoxi-2-naftosyra, 98+%
Produktkod. 11323616
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11323616 5 g 5g
11313616 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323616 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14610.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2471-70-7 | C12H9O3 | 201,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2471-70-7
Molekylformel C12H9O3
Molekylvikt (g/mol) 201.20
MDL-nummer MFCD00092750
InChI-nyckel YZBILXXOZFORFE-UHFFFAOYSA-M
Synonym 6-methoxy-2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-methoxy, unii-65ih1sv66a, 6-methoxy-2-naphthoicacid, 6-methoxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-methoxy-naphthalene-2-carboxylic acid, naproxen specified impurity o ep, naproxen impurity o, 2-methoxy-6-naphthalenecarboxylic acid, zlchem 1096
PubChem CID 349181
IUPAC-namn 6-metoxinaftalen-2-karboxylat
LEDER COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 6-Methoxy-2-naphthoic acid
Smältpunkt 192 °C till 194 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2211233
Formel vikt 202.21
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.