Läs mer
6-metoxi-2-naftosyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methoxynaphthalene-2-carboxylic Acid (6-Methoxy-2-naphthoic Acid; 2-Carboxy-6-methoxynaphthalene) |
| CAS | 2471-70-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 H10 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Naphthalenecarboxylic acid','6-methoxy-, 2-Naphthoic acid','6-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 6-Methoxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 2-Methoxy-6-naphthalenecarboxylic acid, 6-Methoxy-2-naphthoic acid, 6-Methoxynaphthalen-2-carboxylic acid, NSC 408786, 2-Carboxy-6-methoxynaphthalene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O3/c1-15-11-5-4-8-6-10(12(13)14)3-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3,(H,13,14) |
| LEDER | COc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 6-metoxisenaftalen-2-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.21 |
| Visa mer |